trans-2-Fluorociclohexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F0631-1G F0631-5G
TCIAF0631-1GEA 82 EUR
TCIAF0631-1G TCIAF0631-5G
trans-2-Fluorociclohexanol ≥98.0% (por GC)
trans-2-Fluorociclohexanol
Formula: C₆H₁₁FO
Pto. Ebullición: 166°C
Pto. de fusión: 21°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08146648
Núm. CAS: 656-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a22e73d5a3d74829c2c6c179939f5a5aa60bb967&vid=a22e73d5a3d74829c2c6c179939f5a5aa60bb967&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %