Hidróxido de benciltrimetilamonio 40% in water
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
B1071-25ML B1071-500ML
TCIAB1071-25MLEA 29 EUR
TCIAB1071-25ML TCIAB1071-500ML
Hidróxido de benciltrimetilamonio 40% in water
Hidróxido de benciltrimetilamonio
Formula: C₁₀H₁₇NO
MW: 167.25
Número MDL: MFCD00008281
Núm. CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 3267
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff636fbaa88518efc0bb666c774812646457aeb&vid=8769de3879b04dc6b63212485ed14988c4ea216b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 40.0 to 44.0 w/w%