Hidróxido de benciltrimetilamonio 40% in methanol
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
B0448-25ML B0448-500ML B0448-100ML
TCIAB0448-25MLEA 19 EUR
TCIAB0448-25ML TCIAB0448-500ML TCIAB0448-100ML
Hidróxido de benciltrimetilamonio 40% in methanol
Hidróxido de benciltrimetilamonio
Formula: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Pto. de inflamación: 11°C
Número MDL: MFCD00008281
Núm. CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ff06951670a0a6fda42d657ca9a822dae0a7bdb&vid=b545c96ebddedfcdded20965f7f6398abcd947d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 40.0 to 44.0 w/w%
Chloride max. 1.5 %