(1-Ciclohexen-1-iloxi)trimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Cyclohex-1-en-1-yloxy)trimethylsilane
T1556-10ML T1556-25ML
TCIAT1556-10MLEA 51 EUR
TCIAT1556-10ML TCIAT1556-25ML
(1-Ciclohexen-1-iloxi)trimetilsilano ≥98.0% (por GC)
(1-Ciclohexen-1-iloxi)trimetilsilano
Formula: C₉H₁₈OSi
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de inflamación: 41°C
Número MDL: MFCD00001541
Núm. CAS: 6651-36-1
EINECS: 229-675-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8e7d1141a44d0a53ddb8f07d31173211bf4a1e&vid=ce8e7d1141a44d0a53ddb8f07d31173211bf4a1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %