Ácido (2-(metiltio)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
M1570-1G M1570-5G
TCIAM1570-1GEA 29 EUR
TCIAM1570-1G TCIAM1570-5G
Ácido (2-(metiltio)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2-(metiltio)fenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₂S
Número MDL: MFCD01318165
Núm. CAS: 168618-42-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fec79480eb5305a11788c22bab07799dc7a3d45&vid=8fec79480eb5305a11788c22bab07799dc7a3d45&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %