α-α-α-α-α'-α'-Hexafluoro-5-nitroxileno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1422-25G B1422-5G
TCIAB1422-25GEA 140 EUR
TCIAB1422-25G TCIAB1422-5G
α-α-α-α-α'-α'-Hexafluoro-5-nitroxileno ≥97.0% (por GC)
α-α-α-α-α'-α'-Hexafluoro-5-nitroxileno
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Pto. Ebullición: 72°C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00000384
Núm. CAS: 328-75-6
EINECS: 206-336-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %