5-Nitro-m-xileno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 1,3-Dimethyl-5-nitrobenzene

D1086-25G D1086-5G
TCIAD1086-25GEA 143 EUR
TCIAD1086-25G TCIAD1086-5G
5-Nitro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
5-Nitro-m-xileno
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Pto. Ebullición: 273°C
Pto. de fusión: 70
Número MDL: MFCD00007269
Núm. CAS: 99-12-7
EINECS: 202-732-8
UN: 3447
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d492f9bc65ab7b7ddb13e01f68150be6df02fe33&vid=d492f9bc65ab7b7ddb13e01f68150be6df02fe33&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR