N-Bencilanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0159-25G P0159-500G P0159-100G
TCIAP0159-25GEA 23 EUR
TCIAP0159-25G TCIAP0159-500G TCIAP0159-100G
N-Bencilanilina ≥98.0% (por GC)
N-Bencilanilina
Formula: C₆H₅CH₂NHC₆H₅
Pto. Ebullición: 307°C
Pto. de fusión: 33…36 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003018
Núm. CAS: 103-32-2
EINECS: 203-100-4
Índice Merck: 14,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49f69f05d9897eb17b4b4140324700511345a741&vid=ff74c21408b762eef21b3cee53c162b818233282&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency