2-Quinolinacarbaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Quinoline-2-carboxaldehyde, Quinoline-2-carbaldehyde, 2-Quinolinecarboxaldehyde
Q0064-1G
Q0064-5G
TCIAQ0064-1GEA
22
EUR
TCIAQ0064-1G
TCIAQ0064-5G
2-Quinolinacarbaldehído ≥97.0% (por GC)
2-Quinolinacarbaldehído
Formula:
C₁₀H₇NO MW: 157,17 g/mol |
Número MDL:
MFCD00075032 Núm. CAS: 5470-96-2 EINECS: 226-804-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 68.0 to 71.0 deg-C |