3-Quinolinacarbaldehído ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Quinoline-3-carboxaldehyde, Quinoline-3-carbaldehyde, 3-Quinolinecarboxaldehyde
Q0075-1G Q0075-5G
TCIAQ0075-1GEA 63 EUR
TCIAQ0075-1G TCIAQ0075-5G
3-Quinolinacarbaldehído ≥96.0% (by GC, titration analysis)
3-Quinolinacarbaldehído
Formula: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Pto. Ebullición: 128°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006768
Núm. CAS: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebf08128e2d3164d850a1d415cf8bbedf5fe591e&vid=7724329c1387547c596cba69fdc80b2ddb03be39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 66.0 to 71.0 deg-C