Clioquinol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0187-25G
C0187-250G
TCIAC0187-25GEA
24
EUR
TCIAC0187-25G
TCIAC0187-250G
Clioquinol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Clioquinol
Formula:
C₉H₅ClINO Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 183…184 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006787 Núm. CAS: 130-26-7 EINECS: 204-984-4 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,05031 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |