2,4-Quinolinadiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1753-25G D1753-500G
TCIAD1753-25GEA 61 EUR
TCIAD1753-25G TCIAD1753-500G
2,4-Quinolinadiol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Quinolinadiol
Formula: C₉H₇NO₂
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006744
Núm. CAS: 86-95-3
EINECS: 201-711-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=399591efb23656afc3e3ebe6a8de22f79ecb25e2&vid=88d693db8a5d35a6713536cab03fe829bdfef35b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %