2,8-Quinolinadiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,8-Dihydroxyquinoline
D3819-25G D3819-5G
TCIAD3819-25GEA 212 EUR
TCIAD3819-25G TCIAD3819-5G
2,8-Quinolinadiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,8-Quinolinadiol
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Pto. de fusión: 290°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216696
Núm. CAS: 15450-76-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50bc82510bd84caaf80a260d8689d55846b57fea&vid=c5c317cfa639934030cf925d3b0b6829da222a91&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %