Nicotinaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pyridine-3-carboxaldehyde, 3-Pyridinecarboxaldehyde, 3-Pyridinecarbaldehyde
N0090-25ML N0090-100ML
TCIAN0090-25MLEA 52 EUR
TCIAN0090-25ML TCIAN0090-100ML
Nicotinaldehído ≥98.0% (por GC)
Nicotinaldehído
Formula: C₆H₅NO
MW: 107,11 g/mol
Pto. Ebullición: 97°C
Pto. de inflamación: 43°C
Número MDL: MFCD00006382
Núm. CAS: 500-22-1
EINECS: 207-900-4
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c757fb4d5505fd3e5acd64ca1ed0a86225e015a&vid=1c757fb4d5505fd3e5acd64ca1ed0a86225e015a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %