1-(2-(Trifluorometil)fenil)piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2739-1G T2739-5G
TCIAT2739-1GEA 126 EUR
TCIAT2739-1G TCIAT2739-5G
1-(2-(Trifluorometil)fenil)piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-(Trifluorometil)fenil)piperazina
Formula: C₁₁H₁₃F₃N₂
Número MDL: MFCD02094727
Núm. CAS: 63854-31-9
EINECS: 264-514-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b944c35efda0f0e286b7ac6034eb89a611b83bed&vid=b944c35efda0f0e286b7ac6034eb89a611b83bed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %