Cloruro de tris(trifenilfosfina)rutenio (II) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II), Dichlorotris(triphenylphosphino)ruthenium (II)
D1997-1G D1997-5G
TCIAD1997-1GEA 56 EUR
TCIAD1997-1G TCIAD1997-5G
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rutenio (II) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rutenio (II)
Formula: C₅₄H₄₅Cl₂P₃Ru
MW: 958.85 g/mol
Número MDL: MFCD00013077
Núm. CAS: 15529-49-4
EINECS: 239-569-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdd28870f8c518746272f797c710e60990e1adf1&vid=bdd28870f8c518746272f797c710e60990e1adf1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %