1-butil-1-metilpirrolidinio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
PYR14-TFSI, N-Butyl-N-methylpyrrolidinium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)imide
B2851-25G
B2851-5G
TCIAB2851-25GEA
159
EUR
TCIAB2851-25G
TCIAB2851-5G
1-butil-1-metilpirrolidinio bis(trifluorometilsulfonil)imida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-butil-1-metilpirrolidinio bis(trifluorometilsulfonil)imida
Formula:
C₁₁H₂₀F₆N₂O₄S₂ MW: 422,41 g/mol |
Número MDL:
MFCD07784447 Núm. CAS: 223437-11-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |