2-Cloro-5-formilpiridina ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
C2519-1G C2519-5G
TCIAC2519-1GEA 34 EUR
TCIAC2519-1G TCIAC2519-5G
2-Cloro-5-formilpiridina ≥96.0% (por GC)
2-Cloro-5-formilpiridina
Formula: C₆H₄ClNO
MW: 141.56 g/mol
Número MDL: MFCD03095223
Núm. CAS: 23100-12-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dae67778edee45fac230dec8478f1028331f54d&vid=8dae67778edee45fac230dec8478f1028331f54d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C