1,4-Dioxano ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
D0860-25G
D0860-500G
TCIAD0860-25GEA
18
EUR
TCIAD0860-25G
TCIAD0860-500G
1,4-Dioxano ≥99.0% (por GC) estabilizado
1,4-Dioxano
Formula:
C₄H₈O₂ Pto. Ebullición: 101°C Pto. de fusión: 11,8 °C Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 12°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006571 Núm. CAS: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Índice Merck: 14,03300 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |