di-Litio tetraborato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Litio tetraborato, Tetraborato de dilitio
96149.D9 96149.A1
96149.D9EA 0 EUR
96149.D9 96149.A1
di-Litio tetraborato
di-Litio tetraborato
Formula: Li₂B₄O₇
MW: 169.12 g/mol
Pto. de fusión: 918
Densidad: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011083
Núm. CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Índice Merck: 14,05524