(S)-(-)-Hidroxipirrolidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-3-Pyrrolidinol, (S)-Pyrrolidin-3-ol, (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
P1667-1G P1667-25G P1667-5G
TCIAP1667-1GEA 38 EUR
TCIAP1667-1G TCIAP1667-25G TCIAP1667-5G
(S)-(-)-Hidroxipirrolidina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-Hidroxipirrolidina
Formula: C₄H₉NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00192426
Núm. CAS: 100243-39-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7487dc1725379310cde442ca1f7a0d66ff880712&vid=7487dc1725379310cde442ca1f7a0d66ff880712&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %