Bis(ciclopentadienil)titanio dicloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0616-25G T0616-5G
TCIAT0616-25GEA 80 EUR
TCIAT0616-25G TCIAT0616-5G
Bis(ciclopentadienil)titanio dicloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis(ciclopentadienil)titanio dicloruro
Formula: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Número MDL: MFCD00003723
Núm. CAS: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,09482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41fe014061709555d928ec48876f10c1e4b13bba&vid=41fe014061709555d928ec48876f10c1e4b13bba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in THF very faint turbidity