Cloruro de dimetilsulfamoilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimethylsulphamoyl chloride
D2629-25G
D2629-500G
D2629-100G
TCIAD2629-25GEA
42
EUR
TCIAD2629-25G
TCIAD2629-500G
TCIAD2629-100G
Cloruro de dimetilsulfamoilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de dimetilsulfamoilo
Formula:
C₂H₆ClNO₂S Pto. Ebullición: 130°C Pto. de inflamación: 94°C |
Número MDL:
MFCD00007425 Núm. CAS: 13360-57-1 EINECS: 236-412-4 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |