Ácido 2,2'-ditiodibenzoico ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1437-500G D1437-25G D1437-100G
TCIAD1437-500GEA 636 EUR
TCIAD1437-500G TCIAD1437-25G TCIAD1437-100G
Ácido 2,2'-ditiodibenzoico ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2,2'-ditiodibenzoico
Formula: C₁₄H₁₀O₄S₂
Número MDL: MFCD00002465
Núm. CAS: 119-80-2
EINECS: 204-352-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4df5a578e95ccf1d462a293fec270e1371917e99&vid=4df5a578e95ccf1d462a293fec270e1371917e99&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %