5-Isoquinolinol ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Hydroxyisoquinoline
H1259-25G H1259-5G
TCIAH1259-25GEA 596 EUR
TCIAH1259-25G TCIAH1259-5G
5-Isoquinolinol ≥96.0% (by GC, titration analysis)
5-Isoquinolinol
Formula: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Pto. de fusión: 220°C
Número MDL: MFCD00006906
Núm. CAS: 2439-04-5
EINECS: 219-456-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a555d13753483697a6fbf6cf9af0bf2711fd1468&vid=a555d13753483697a6fbf6cf9af0bf2711fd1468&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %