2-Vinilpiridina ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
V0024-25ML V0024-500ML
TCIAV0024-25MLEA 16 EUR
TCIAV0024-25ML TCIAV0024-500ML
2-Vinilpiridina ≥97.0% (por GC) estabilizado
2-Vinilpiridina
Formula: C₇H₇N
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,9735 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 46°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006355
Núm. CAS: 100-69-6
EINECS: 202-879-8
UN: 3073
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1d6c5a94391def261b11e9fbe1b1c8bdfd80f35&vid=e1d6c5a94391def261b11e9fbe1b1c8bdfd80f35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %