Tioacetato de potasio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Potassium ethanethioate
T2030-25G T2030-250G
TCIAT2030-25GEA 31 EUR
TCIAT2030-25G TCIAT2030-250G
Tioacetato de potasio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tioacetato de potasio
Formula: C₂H₃KOS
MW: 114.21 g/mol
Número MDL: MFCD00083065
Núm. CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e71f02d25418cd0004fad02362c0938667d188f0&vid=e71f02d25418cd0004fad02362c0938667d188f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %