Sulfato de guanidinio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Guanidine sulphate
G0166-25G G0166-500G
TCIAG0166-25GEA 20 EUR
TCIAG0166-25G TCIAG0166-500G
Sulfato de guanidinio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Sulfato de guanidinio
Formula: C₂H₁₂N₆O₄S
MW: 216.22 g/mol
Número MDL: MFCD00013115
Núm. CAS: 594-14-9
EINECS: 209-826-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %