Titanio (IV) cloruro 14% ∼1.0 mol/L in dichloromethane
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tetracloruro de titanio
T2052-100ML T2052-500ML
TCIAT2052-100MLEA 33 EUR
TCIAT2052-100ML TCIAT2052-500ML
Titanio (IV) cloruro 14% ∼1.0 mol/L in dichloromethane
Titanio (IV) cloruro
Formula: Cl₄Ti
MW: 189.69 g/mol
Pto. Ebullición: 136
Pto. de fusión: 136.2
Densidad: 1.72
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011267
Núm. CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 3289
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,09478
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff685e556be1963c6a0b8038955019fd14867219&vid=f39090fbbb42b19c896a1d4f69678193bea74ba1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 14.0 to 15.0 w/w%