5-(4-Dietilaminobenciliden)rodanina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0464-1G D0464-5G
TCIAD0464-1GEA 16 EUR
TCIAD0464-1G TCIAD0464-5G
5-(4-Dietilaminobenciliden)rodanina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-(4-Dietilaminobenciliden)rodanina
Formula: C₁₄H₁₆N₂OS₂
Número MDL: MFCD00193758
Núm. CAS: 35778-58-6
EINECS: 252-723-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7561defbcd8349ced732f34baf9acc121369166&vid=c7561defbcd8349ced732f34baf9acc121369166&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency