5-(4-Dimetilaminobenciliden)rodanina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Dimethylaminobenzalrhodanine, 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-2-thioxo-4-thiazolidinone, p-Dimethylaminobenzalrhodanine, 5-(4-(Dimethylamino)benzylidene)-2-mercaptothiazol-4(5H)-one, p-(Dimethylamino)benzal-5-rhodanine, (5E)-5-[4-(Dimethylamino)benzylidene]-2-mercapto-1,3-thiazol-4(5H)-one
D0647-1G D0647-25G D0647-5G
TCIAD0647-1GEA 26 EUR
TCIAD0647-1G TCIAD0647-25G TCIAD0647-5G
5-(4-Dimetilaminobenciliden)rodanina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-(4-Dimetilaminobenciliden)rodanina
Formula: C₁₂H₁₂N₂OS₂
MW: 264,37 g/mol
Pto. de fusión: 288°C
Número MDL: MFCD00064857
Núm. CAS: 536-17-4
EINECS: 208-625-2
Índice Merck: 14,03231
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3a06ff0af112422350153de5d0506649d835898&vid=2af23c547eaff5252d32800db6bbd26369df19ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency
Suitability for Silver-analysis to pass test