Norbornadieno ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,5-Norbornadiene
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
N0346-25ML N0346-500ML N0346-100ML
TCIAN0346-25MLEA 50 EUR
TCIAN0346-25ML TCIAN0346-500ML TCIAN0346-100ML
Norbornadieno ≥97.0% (por GC) estabilizado
Norbornadieno
Formula: C₇H₈
MW: 92,14 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: –19°C
Número MDL: MFCD00082301
Núm. CAS: 121-46-0
EINECS: 204-472-0
UN: 2251
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54ced13c62bd73981da848288de092cd3c046f7e&vid=54ced13c62bd73981da848288de092cd3c046f7e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %