Furan-2(5H)-ona ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Furan-2(5H)-one
C1078-25ML C1078-5ML
TCIAC1078-25MLEA 302 EUR
TCIAC1078-25ML TCIAC1078-5ML
Furan-2(5H)-ona ≥93.0% (por GC)
Furan-2(5H)-ona
Formula: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de fusión: 5°C
Pto. de inflamación: 101°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005376
Núm. CAS: 497-23-4
EINECS: 207-839-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb0f46e14ced0838bc8d96990107f3ba86e31171&vid=eb0f46e14ced0838bc8d96990107f3ba86e31171&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %