Nonadecan-1-oato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0460-25G N0460-5G
TCIAN0460-25GEA 182 EUR
TCIAN0460-25G TCIAN0460-5G
Nonadecan-1-oato de metilo ≥98.0% (por GC)
Nonadecan-1-oato de metilo
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009011
Núm. CAS: 1731-94-8
EINECS: 217-056-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e123c8f9832315058830ffbfeb51683ed07ec2cb&vid=e123c8f9832315058830ffbfeb51683ed07ec2cb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Ethylacetate almost transparency