Tetrametilamonio hidróxido 10% in methanol
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetrametilamonio
T0676-25ML T0676-500ML T0676-100ML
TCIAT0676-25MLEA 16 EUR
TCIAT0676-25ML TCIAT0676-500ML TCIAT0676-100ML
Tetrametilamonio hidróxido 10% in methanol
Tetrametilamonio hidróxido
Formula: C₄H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008280
Núm. CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 2924
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d8935a4b4d351881ac0c0d68e114d64a7c83796&vid=ad9f56993f650a1b48286d8300ea27c9e1a0b9be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%