2-Ciano-3-etoxiacrilato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0341-25G E0341-500G
TCIAE0341-25GEA 18 EUR
TCIAE0341-25G TCIAE0341-500G
2-Ciano-3-etoxiacrilato de etilo ≥98.0% (por GC)
2-Ciano-3-etoxiacrilato de etilo
Formula: C₈H₁₁NO₃
Pto. Ebullición: 191°C
Número MDL: MFCD00009136
Núm. CAS: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05d97a21261c6c814dd8cae84e957083495d90ad&vid=05d97a21261c6c814dd8cae84e957083495d90ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency