3-Etoxiacrilato de etilo cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Ethoxyacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3-Ethoxyacrylate, Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate, Ethyl 3-ethoxyacrylate
E0041-25ML E0041-5ML
TCIAE0041-25MLEA 149 EUR
TCIAE0041-25ML TCIAE0041-5ML
3-Etoxiacrilato de etilo cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Ethyl (ethoxymethylene)acetate
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00009863
Núm. CAS: 1001-26-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64bf37bf4b84eeda5d18bd14483a8eef822f0848&vid=f6b7036aa006781ce89201be91f1b54d735394d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)