2,2-Dimetoxietilmetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0884-25ML M0884-500ML
TCIAM0884-25MLEA 41 EUR
TCIAM0884-25ML TCIAM0884-500ML
2,2-Dimetoxietilmetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2-Dimetoxietilmetilamina
Formula: C₅H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de inflamación: 29°C
Número MDL: MFCD00008485
Núm. CAS: 122-07-6
EINECS: 204-520-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74a344a03d7c696362020875a83f6db0b9d60509&vid=74a344a03d7c696362020875a83f6db0b9d60509&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %