Ácido 2-(metoxicarbonil)fenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
M1905-1G M1905-5G
TCIAM1905-1GEA 26 EUR
TCIAM1905-1G TCIAM1905-5G
Ácido 2-(metoxicarbonil)fenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-(metoxicarbonil)fenilborónico
Formula: C₈H₉BO₄
Pto. de fusión: 104°C
Número MDL: MFCD02179452
Núm. CAS: 374538-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73913639b1106e3e8a1ee7577e7139369e690d86&vid=73913639b1106e3e8a1ee7577e7139369e690d86&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %