(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, 2-Tetrahydrofuran Carboxylic Acid
T1348-25G T1348-500G
TCIAT1348-25GEA 29 EUR
TCIAT1348-25G TCIAT1348-500G
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00022473
Núm. CAS: 16874-33-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f7ea1ed7335c9371963e75f6a6e63ccf7a88abe&vid=6f7ea1ed7335c9371963e75f6a6e63ccf7a88abe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %