2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida ≥97.0% (por GC) trifluoroacylating agent
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
M0671-1ML M0671-5ML
TCIAM0671-1MLEA 28 EUR
TCIAM0671-1ML TCIAM0671-5ML
2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida ≥97.0% (por GC) trifluoroacylating agent
2,2,2-Trifluoro-N-metil-N-(trifluoroacetil)acetamida
Formula: C₅H₃F₆NO₂
MW: 223,07 g/mol
Pto. de inflamación: 45°C
Número MDL: MFCD00000412
Núm. CAS: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66f4b5009f149dc8fb97a32e4aa5a6ad50696d0a&vid=d02afc7e5aaa205ecce5f4ce109c3d58313a31b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent N-Methylaniline