Tetracloruro de bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamonio hidrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DAB Tetrahidrocloruro hidrato
D3757-1G D3757-5G
TCIAD3757-1GEA 29 EUR
TCIAD3757-1G TCIAD3757-5G
Tetracloruro de bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamonio hidrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen) for biochemical research
Tetracloruro de bifenilo-3,3',4,4'-tetrailtetraamonio hidrato
Formula: C₁₂H₁₄N₄·4HCl·H₂O
MW: 360.11 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08273058
Núm. CAS: 868272-85-9
EINECS: 231-018-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e7d4920e6188c34250693d918e38eb4206b0213&vid=5ba8d8f0970ab1a54a4251afa4482eae588adcfe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 13.0 %
Peroxidase detection test to pass test