Bromuro de tetrakis(decil)amonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1142-25G T1142-100G
TCIAT1142-25GEA 116 EUR
TCIAT1142-25G TCIAT1142-100G
Bromuro de tetrakis(decil)amonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de tetrakis(decil)amonio
Formula: C₄₀H₈₄BrN
Número MDL: MFCD00043166
Núm. CAS: 14937-42-9
EINECS: 239-013-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c121e830b4b33553f49004a5f13344e2b45be125&vid=c121e830b4b33553f49004a5f13344e2b45be125&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C