Ácido perfluorobutano-1-sulfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
N0709-25G N0709-5G
TCIAN0709-25GEA 147 EUR
TCIAN0709-25G TCIAN0709-5G
Ácido perfluorobutano-1-sulfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido perfluorobutano-1-sulfónico
Formula: C₄HF₉O₃S
Pto. Ebullición: 212°C
Número MDL: MFCD01320794
Núm. CAS: 375-73-5
EINECS: 206-793-1
UN: 2586
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90145d3b2283f6a8732960070ad272dbec5fa3c1&vid=90145d3b2283f6a8732960070ad272dbec5fa3c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %