Fluoruro de perfluorobutano-1-sulfonilo ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride

P1098-25G P1098-250G
TCIAP1098-25GEA 50 EUR
TCIAP1098-25G TCIAP1098-250G
Fluoruro de perfluorobutano-1-sulfonilo ≥96.0% (por GC)
Fluoruro de perfluorobutano-1-sulfonilo
Formula: C₄F₁₀O₂S
MW: 302,09 g/mol
Pto. Ebullición: 65°C
Número MDL: MFCD00007422
Núm. CAS: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cff945bf5f96ee8ad809c2b92c28a0e8e5af59c&vid=7cff945bf5f96ee8ad809c2b92c28a0e8e5af59c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR