1,3-Dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-carboxilato de etilo ≥98.0% (by total nitrogen basis) para síntesis de péptidos
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate, N-Carbethoxyphthalimide
C0683-25G C0683-500G C0683-100G
TCIAC0683-25GEA 28 EUR
TCIAC0683-25G TCIAC0683-500G TCIAC0683-100G
1,3-Dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-carboxilato de etilo ≥98.0% (by total nitrogen basis) para síntesis de péptidos
1,3-Dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-carboxilato de etilo
Formula: C₁₁H₉NO₄
Número MDL: MFCD00005893
Núm. CAS: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f81d5403a0bd74dd1896e07ef05db7a94db9161&vid=431611601aec115a19ebb9465f4f16e937f3b894&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 92.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency