1,3-Dihidroisobenzofurano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
X0053-25G X0053-5G
TCIAX0053-25GEA 509 EUR
TCIAX0053-25G TCIAX0053-5G
1,3-Dihidroisobenzofurano ≥97.0% (por GC)
1,3-Dihidroisobenzofurano
Formula: C₈H₈O
Pto. de inflamación: 63°C
Número MDL: MFCD00005932
Núm. CAS: 496-14-0
EINECS: 207-815-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=409636dc82969daadb2419f83ba8f2bd8db891b1&vid=409636dc82969daadb2419f83ba8f2bd8db891b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %