p-(Clorodifenilmetil)anísol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) hydroxyl protecting agent
Proveedor: TCI
Atención
M0790-25G M0790-250G
TCIAM0790-25GEA 89 EUR
TCIAM0790-25G TCIAM0790-250G
p-(Clorodifenilmetil)anísol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) hydroxyl protecting agent
p-(Clorodifenilmetil)anísol
Formula: C₂₀H₁₇ClO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000814
Núm. CAS: 14470-28-1
EINECS: 238-463-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2e7d4e433ce88b18d8875d47a702216ae0790d0&vid=46f043f05227befa6b362830619cc148c1d1eb84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 125.0 deg-C