(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B3494-1G B3494-5G
TCIAB3494-1GEA 74 EUR
TCIAB3494-1G TCIAB3494-5G
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
Número MDL: MFCD04974508
Núm. CAS: 122306-01-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31ee029f7aec51c5b619a6548406eac7df720881&vid=31ee029f7aec51c5b619a6548406eac7df720881&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C