2-(Clorometil)quinolina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1020-25G C1020-250G
TCIAC1020-25GEA 91 EUR
TCIAC1020-25G TCIAC1020-250G
2-(Clorometil)quinolina clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(Clorometil)quinolina clorhidrato
Formula: C₁₀H₉Cl₂N
MW: 214.10 g/mol
Número MDL: MFCD00012734
Núm. CAS: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=960ff084251e9af198f1fc368a8a727658cae4af&vid=960ff084251e9af198f1fc368a8a727658cae4af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency